Learn More
Bromine, 99.5+%, Certified AR for Analysis, Liquid, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072869 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Identificatori chimici
CAS 7726-95-6
Formula molecolare Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
Numero MDL 10896
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name bromide
SMILES [Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 58.7°C
Punto di fusione -7.2°C
Colore Brown-Red
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Peso formulazione 159.82g/mol
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Pressione del vapore 230mbar at 20°C
Densità Vapor Density: 5.51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.