Learn More
Bromine, 99.5+%, Certified AR for Analysis, Liquid, Fisher Chemical™
Product Code. 11463533
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 mL
500 mL
Chemical Identifiers
CAS 7726-95-6
Formula molecolare Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
Numero MDL 10896
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name bromide
SMILES [Br-]
Specifications
Punti di ebollizione 58.7°C
Punto di fusione -7.2°C
Colore Brown-Red
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Peso formulazione 159.82g/mol
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Pressione del vapore 230mbar at 20°C
Densità Vapor Density: 5.51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bromine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.