Learn More
Bromate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12992085
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
Formula molecolare BrO3-
Specifica
Materiale o nome chimico Bromate
Imballaggio Bottle
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L
Tipo Single-component Standard Solution
Solvent or Matrix H2O
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Bromate 1000mg/l in water (A 007)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .