Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue R, pure
26.43€ - 722.60€
Identificatori chimici
CAS | 6104-59-2 |
---|---|
Formula molecolare | C45H44N3NaO7S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 825.97 |
Numero MDL | MFCD00041762 |
InChI Key | HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250 |
PubChem CID | 61365 |
IUPAC Name | sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate |
SMILES | [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10124260
|
Thermo Scientific Chemicals
191490050 |
5 g | Glass bottle |
26.43€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10184300
|
Thermo Scientific Chemicals
191490250 |
25 g | Glass bottle |
73.87€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10378090
|
Thermo Scientific Chemicals
191491000 |
100 g | Glass bottle |
214.07€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10743524
|
Thermo Scientific Chemicals
191495000 |
500 g | Glass bottle |
722.60€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
6104-59-2 | |
825.97 | |
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M | |
61365 | |
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 |
C45H44N3NaO7S2 | |
MFCD00041762 | |
Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250 | |
sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate |
Specifica
700 (at lambda min.) | |
174.0°C to 180.0°C | |
6104-59-2 | |
C45H44N3NaO7S2 | |
Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250 | |
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M | |
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 | |
825.97 | |
588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water) | |
Pure | |
Crystalline Powder |
Brilliant Blue R | |
Pure | |
1 to 1.2 | |
MFCD00041762 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol | |
Authentic | |
sodium;3-[[4-[[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethylanilino]methyl]benzenesulfonate | |
61365 | |
825.98 | |
Bordeaux to Brown/Purple |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 228-060-5
missing translation for 'tsca' : TSCA