Learn More
Brij∣r L23, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11442478
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Brij™ L23 is use in Stein-Moore chromatography. Used in the schlerotherapy treatments, in those suffering from blood vessel malformations and mutations. It acts as a surfactant in Micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Brij™ L23 is use in Stein-Moore chromatography. Used in the schlerotherapy treatments, in those suffering from blood vessel malformations and mutations. It acts as a surfactant in Micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
Solubility
Soluble in water (40 mg/ml) at 20°C methanol, chloroform and ethanol.
Notes
Store at room temperature. Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent. Used as a wetting agent, a detergent, or an emulsifier. Brij™L23 is a detergent used for measuring the concentration of carbon black in lung tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-92-0
Formula molecolare C14H30O2
Molecular Weight (g/mol) 230.39
Numero MDL MFCD00043063
InChI Key SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether
IUPAC Name 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Brij™ L23
Punto di fusione ∼35°C to 40°C
Quantità 5000 g
Formula lineare CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH
Informazioni di solubilità Soluble in water (40mg/ml) at 20°C methanol,chloroform and ethanol.
Peso formulazione 1199.57
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Brij L23
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..