Learn More
Brij∣r L23
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
28.95€ - 319.00€
Identificatori chimici
CAS 9002-92-0
Formula molecolare C14H30O2
Molecular Weight (g/mol) 230.39
Numero MDL MFCD00043063
InChI Key SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11432478
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15809.30
250 g
28.95€
250g
11422478
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15809.0B
1000 g
73.30€
1000g
11442478
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15809.0I
5000 g
319.00€
5000g
Descrizione
Descrizione
Brij™ L23 is use in Stein-Moore chromatography. Used in the schlerotherapy treatments, in those suffering from blood vessel malformations and mutations. It acts as a surfactant in Micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water (40 mg/ml) at 20°C methanol, chloroform and ethanol.
Notes
Store at room temperature. Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from oxidizing agent. Used as a wetting agent, a detergent, or an emulsifier. Brij™L23 is a detergent used for measuring the concentration of carbon black in lung tissues.
Specifica
Identificatori chimici
9002-92-0
230.39
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
CCCCCCCCCCCCOCCO
C14H30O2
MFCD00043063
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
Specifica
Brij 35
∽35°C to 40°C
CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH
Soluble in water (40mg/ml) at 20°C methanol,chloroform and ethanol.
CCCCCCCCCCCCOCCO
230.39
9002-92-0
C14H30O2
MFCD00043063
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
1199.57
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P362-P301+P312-P312-P405-P403+P233-P501a
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 500-002-6
missing translation for 'rtecsNumber' : JR5990000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Brij L23
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..