Learn More
Brij™ 30
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
87.60€ - 292.00€
Identificatori chimici
CAS | 9002-92-0 |
---|---|
Formula molecolare | C14H30O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 230.39 |
Numero MDL | MFCD00043063 |
InChI Key | SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | Polyoxyethylene(4)lauryl ether |
IUPAC Name | 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol |
SMILES | CCCCCCCCCCCCOCCO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10134510
|
Thermo Scientific Acros
216725000 |
500 g |
87.60€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10591154
|
Thermo Scientific Acros
216720025 |
2.5 kg |
292.00€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
9002-92-0 | |
230.39 | |
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol |
C14H30O2 | |
MFCD00043063 | |
Polyoxyethylene(4)lauryl ether | |
CCCCCCCCCCCCOCCO |
Specifica
Brij™ 30 | |
2mg KOH/g max. | |
Liquid | |
0.9500g/mL | |
145 to 165mg KOH/g | |
Glass bottle | |
0.95 | |
30 mPa.s (25°C) | |
1% max. | |
01,892 | |
Polyoxyethylene(4)lauryl ether | |
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol | |
362.54 |
Colorless to Yellow | |
9002-92-0 | |
14.0°C | |
>149°C | |
Authentic | |
1.4510 to 1.4530 | |
C14H30O2 | |
C12H25(OCH2CH2)4OH | |
MFCD00043063 | |
15, 7675 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, propylene glycol, insoluble in mineral oil, cottonseed oil | |
CCCCCCCCCCCCOCCO | |
230.39 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : MD0875000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Brij]TS 30