Learn More
Cole-Parmer™ Brass Straight Compression Union
Offers very good chemical resistance. Ideal when working with any rigid tubing, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics and metals
11.00€ - 20.75€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | Brass |
Min. Operating Temperature (English) | -85°F |
Min. Operating Temperature (Metric) | -65°C |
Pressione massima | 400 psi |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11875403
|
Cole-Parmer™
31412-00 |
1/4 in. |
11.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11895403
|
Cole-Parmer™
31412-02 |
1/2 in | N/A | ||||||
11789839
|
Cole-Parmer™
31412-51 |
1/8 in. | N/A | ||||||
11775918
|
Cole-Parmer™
31412-50 |
1/16 in. |
18.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Very good chemical resistance.
- Compression fittings work well with rigid tubing such as PTFE or polypropylene.
- A compression fitting has a nut that compresses rigid tubing against fitting body for high-pressure applications.
- Compression connector family is ideal when working with rigid tubing.
- When selecting your fittings, consider your tubing type, material compatibility and temperature and pressure conditions.
Specifica
Not Autoclavable | |
-85°F | |
400 psi | |
250°C |
Brass | |
-65°C | |
482°F | |
Straight Compression Union |