Learn More
Alpaco™ Fascette serratubo in ottone
Provides uniform tightening around tubing for a watertight seal. Alpaco™ Brass Clamps with Vertical Screws are guaranteed waterproof and hand-lock without any tools.
Marca:  Alpaco™ M-NH 10/10-1153
Codice prodotto. 11974937
  • 27.10€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Reusable
  • Resists pressure
  • No lubricant required for assembly
  • Smooth clamping to avoid tubing damage
Specifica
Specifica
10/conf.
Ottone
5 to 10 mm
Fascetta stringitubo
Hose O.D.: 5 to 10 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Alpaco™ Fascette serratubo in ottone > Fits hose O.D.: 5 to 10mm