Learn More
Cole-Parmer™ Brass Compression Pipe Adapter
Offers very good chemical resistance. Ideal when working with any rigid tubing, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics and metals
12.95€ - 19.20€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | Brass |
Min. Operating Temperature (English) | -85°F |
Min. Operating Temperature (Metric) | -65°C |
Pressione massima | 400 psi |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11815453
|
Cole-Parmer™
31412-36 |
3/8 in. |
12.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11825453
|
Cole-Parmer™
31412-38 |
1/2 in. | N/A | ||||||
Descrizione
- Very good chemical resistance.
- Compression fittings work well with rigid tubing such as PTFE or polypropylene.
- A compression fitting has a nut that compresses rigid tubing against fitting body for high-pressure applications.
- Compression connector family is ideal when working with rigid tubing.
- When selecting your fittings, consider your tubing type, material compatibility and temperature and pressure conditions.
Specifica
Not Autoclavable | |
-85°F | |
400 psi | |
250°C |
Brass | |
-65°C | |
482°F | |
Compression x NPT(M) Connector |