Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultrasonic Cleaning Bath Accessory, Beaker Positioning Covers
For use with Branson ultrasonic cleaning baths
Marca:  Branson Ultrasonics™ 100-032-520
Codice prodotto. 15338634
  • 54.60€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For use with Branson ultrasonic cleaning baths
  • Helps positon beakers securely in bath
Specifica
Specifica
Beaker Positioning Cover
Beaker in Ultrasonic Benchtop Cleaning Bath, 2 x 600 mL, Fits Model 3800
Helps position beakers securely in bath