Learn More
BRAND™ Pipette monocanale a volume regolabile Transferpette™ S
Alto grado di accuratezza, precisione, massima versatilità e prestazioni affidabili con tecnologia Easy Calibration™. La pipetta monocanale a volume variabile BrandTrade; Transferpette™ S offre un semplice funzionamento a una sola mano con freno regolabile, per prevenire eventuali variazioni accidentali di volume.
221.20€ - 350.00€
Specifica
Certificazione/Conformità CE, IVD
Autoclavabile
Numero di canali 1
Product Line Transferpette™ S
Tipo Pipetta monocanale
Visualizza altre specifiche
Includes: Montaggio a scaffale/rack, certificato di prestazioni, manuale d'uso
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Punte compatibili Incrementi Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Punte compatibili Incrementi Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10208062
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BRAND™
704768
Da 0.1 a 1 μl Puntale Nano-cap™ da 0.1 a 20 μl e da 0.1 a 1 μl 0.001 μl Certificato di prestazioni, manuale d'uso, montaggio a scaffale e tre anni di garanzia. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10474612
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BRAND™
704770
Da 0.5 a 10 μl Puntale da 0.1 a 20 μl Nano-cap™, puntale da 0.5 a 20 μl ultra micro, puntale da 0.1 a 1 μl Nano-cap™, puntale da 0.5 a 10 μl 0.01 μl Montaggio a scaffale/rack, certificato delle prestazioni, manuale d’uso Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10208252
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BRAND™
704772
Da 2 a 20 μl Puntale da 2 a 200 μl, puntale da 5 a 300 μl, puntale da 2 a 20 μl, puntale da 5 a 100 μl 0.02 μl Montaggio a scaffale/rack, certificato delle prestazioni, manuale d’uso Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15428811
Vedere i documenti
BRAND™
704773
5 to 50 μL 2 to 200µL tip, 5 to 300µL tip, 2 to 20µL tip, 5 to 100µL tip 0.05μL Performance certificate, operating manual, shelf mount, and three year warranty. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10615643
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BRAND™
704780
μ Puntale da 50 a 1000 μl, puntale da 50 a 1250 μl, puntale da 50 a 1000 μl 1 μl Montaggio a scaffale/rack, certificato delle prestazioni, manuale d’uso Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10720044
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BRAND™
704778
Da 20 a 200 μl Puntale da 2 a 200 μl, puntale da 5 a 300 μl, puntale da 2 a 20 μl, puntale da 5 a 100 μl, puntale da 5 a 200 μl 0,2 μl Montaggio a scaffale/rack, certificato delle prestazioni, manuale d’uso Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10155862
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BRAND™
704782
Da 500 a 5.000 μl Puntale da 0.5 a 5 ml 5 μl Montaggio a scaffale/rack, certificato delle prestazioni, manuale d’uso Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11693219
Vedere i documenti
BRAND™
704769
0.1 - 2.5 μl 0.1 to 20μL, 0.5 to 20μL, 1 to 50μL, 0.5 - 10μL, and 1 to 20μL 0.002μL Montaggio su ripiano e su rack, manuale operativo Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10218252
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BRAND™
704774
Da 10 a 100 μl Puntale da 2 a 200 μl, puntale da 5 a 300 μl, puntale da 2 a 20 μl, puntale da 5 a 100 μl μ Montaggio a scaffale/rack, certificato delle prestazioni, manuale d’uso Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10054052
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BRAND™
704784
Da 1000 a 10,000 μl Puntale da 1 a 10 ml 10 μl Montaggio a scaffale/rack, certificato delle prestazioni, manuale d’uso Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
La pipetta monocanale a volume regolabile Transferpette™ S ha una struttura robusta ma leggera, funzionamento a una sola mano, un alto grado di accuratezza e precisione con tecnologia Easy Calibration™ per un'affidabilità prolungata nel tempo. Il modello monocanale è disponibile in modelli digitali e a volume fisso da 0.1μl a 10ml.
  • Pulsante centrale di pipettaggio con lunghezza della corsa ottimizzata
  • Freno regolabile per fissare l'intervallo di volume
  • Display nitido del volume a quattro cifre
  • Compatibile con puntali universali (0.1-1μl richiede puntali Nano-Cap)
  • Per autoclavaggi ripetuti a 121°C/250°F(20min.)
Warranty
Tre anni di garanzia
Specifica
Specifica
CE, IVD
1
Pipetta monocanale
Curvo
Certificato di prestazioni, manuale d'uso, montaggio a scaffale e tre anni di garanzia.
Transferpette™ S
Digitale
Applicazioni di laboratorio impegnative
3 Years