Learn More
BrandTech™ Sample Vials with Snap-On Caps
VITLAB polypropylene sample vials with snap on caps
22.25€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Lab applications |
Materiale chiusura | LDPE |
Autoclavabile | Autoclavable |
Tipo di chiusura | Snap Cap |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) esterno | Volume (sistema imperiale) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) esterno | Volume (sistema imperiale) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15771996
|
BrandTech™
69194 |
1.1 in. | 1.6 oz. | 10 Pk. |
22.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- low density polyethylene snap on caps provide a secure seal
Specifica
Polypropylene | |
LDPE | |
Snap Cap |
Lab applications | |
Autoclavable |