Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Microplates
Non-treated microplates for diverse applications
196.00€ - 615.00€
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Volume (sistema metrico) pozzetto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Volume (sistema metrico) pozzetto Prezzo Quantità e disponibilità  
10236333
Vedere i documenti
BRAND™
781622
Black 0.1 mL
203.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
10678463
Vedere i documenti
BRAND™
781620
Clear 0.1 mL
196.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10582474
Vedere i documenti
BRAND™
781621
White 0.1 mL
203.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10752304
Vedere i documenti
BRAND™
781626
White, Clear Bottom 0.12 mL
615.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
10072103
Vedere i documenti
BRAND™
781627
Black, Clear Bottom 0.12 mL
615.00€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Non-treated PS surface
  • Medium binding, non-sterile
  • Standard plate for most applications
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytoxic
Specifica
Specifica
Standard
16 x 24
384
Non trattata
For homogenous assays, screenings, storage
Without Lid
Polystyrene
Non-sterile
Flat Bottom (F-well)
50/Cs.