Learn More
BRAND™ Pipettatori BRAND™ Transferpettor™
Handle difficult-to-pipet media such as viscous, foaming, or high vapor pressure liquids with precision and accuracy. Transferpettor™ Pipetters use tightly fitted piston with seal in direct contact with the aspirated liquid so results are reproducible. Walls are wiped clean to the last drop, and tips can be used repeatedly.
Marca: BRAND™ 702804
377.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Un puntale e una guarnizione; guarnizioni e puntali di ricambio disponibili.
Descrizione
Gestione precisa e accurata di terreni di difficile pipettaggio quali liquidi viscosi, schiumosi o con elevata pressione di vapore. I liquidi devono essere compatibili con il polipropilene e il polietilene ad alta densità. I quattro modelli con codice colore coprono un range compreso tra 100μ l e 10 ml.
- Il pistone inserito saldamente con la guarnizione si trova a contatto diretto con il liquido aspirato per cui i risultati sono riproducibili
- Le pareti sono completamente pulite e i puntali possono essere utilizzati più volte
- Precisione: ≤±0.5 %
- Riproducibilità: ≤0.2 %
- Pressione di vapore massima: 500 millibar
- Viscosità massima: 20,000 cSt (mm2/sec)
- Densità massima: 13.6 g/cm3
Specifica
≤±0.5% | |
Not Autoclavable | |
Polypropylene | |
Pipetta a spostamento positivo | |
Liquidi come soluzioni di proteine concentrate, oli, grassi, resine, terreni con vapori ad alta pressione con glicerina come alcol, acetone e idrocarburi | |
1 μl | |
1 anno |
Transferpettor Tips, 100-500 μL | |
Verde | |
1 | |
500 μl | |
Un puntale e una guarnizione | |
±0.5% o meno |