Learn More
BRAND™ Replacement Dispenser Cartridges
Replacement Cartridges for seripettor™ and seripettor™ pro, and QuickSip bottletop dispensers
Marca: BRAND™ 704508
76.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sterile or non-sterile
- For use with seripettor™, seripettor™ pro and QuickSip bottletop dispensers
Specifica
Dispensing Cartridge | |
25 mL | |
5/Pk. |
Not Autoclavable | |
Seripettor™ / Seripettor™ pro / QuikSip | |
Sterile |