Learn More
BRAND™ Discharge Tube
For use with seripettor™ bottle top dispensers.
Marca:  BRAND™ 704520
22.45 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10442581
  • 33.55€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Discharge tube
  • For use with seripettor™
  • 1 to 10mL and 2.5 to 25mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Discharge Tube
10, 25 mL
Seripettor™ bottletop dispenser
0.33 to 0.84 oz.