Learn More
BRAND™ BRANDplates lipoGrade™ 96-Well Microplates
Immunoassay plate optimized for the immobilization of hydrophobic molecules
321.00€
Specifica
Codice a barre Includes Barcode
Certificazione/Conformità ANSI, SLAS
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Forma pozzetto Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Forma pozzetto Prezzo Quantità e disponibilità  
10772884
Vedere i documenti
BRAND™
781842
Clear Flat Bottom (F-well)
321.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10752884
Vedere i documenti
BRAND™
781840
Clear circolare
321.00€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • High binding for molecules with predominately hydrophobic regions such as lipoproteins or peptides
  • PS, non-sterile
  • Blue alphanumeric embossing on clear, white and black solid plates for easy well identification
  • For solid phase assays with hydrophobic molecules and liquid phase with hydrophilic molecules, respectively
  • Alternative to immunoGrade™ surface
Specifica
Specifica
Includes Barcode
Standard
8 x 12
Clear
96
Solid phase with hydrophobic molecules and liquid phase with hydrophilic molecules
ANSI, SLAS
Without Lid
High Binding
Polystyrene