Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 384-Well, cellGrade-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color: White, Clear Bottom; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
77.20€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 11137, DIN EN ISO 10993 |
---|---|
Coperchio | With Lid |
Imballaggio | 5/Pk., 32/Cs. |
Colore | White, Clear Bottom |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15644017
|
BRAND™
781974 |
5/Pk., 32/Cs. |
77.20€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Hydrophilic surface with freely-accessible carboxyl and hydroxyl groups
- Easily binds serum components to for indirect adhesion of cells
- Sterilized by β-radiation to ISO 11137 and AAMI guidelines for a SAL of 10-6
- Meet the requirements of Ph. Eur. and the USP 29
- DNA-, DNase-, RNase-free
- Endotoxins are <0.01 EU/mL
- Orange alphanumeric embossing for easy well identification
Specifica
ISO 11137, DIN EN ISO 10993 | |
5/Pk., 32/Cs. | |
Polystyrene | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
5 |
With Lid | |
White, Clear Bottom | |
384 | |
cellGrade | |
Cultivation of adherent cell lines | |
32/Cs. |