Learn More
Brady™ BradyJet™ Pre-Cut Vinyl Labels
Brady™ BradyJet™ Pre-Cut Vinyl Labels are ideal for a wide range of identification applications.
322.00€ - 490.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Acrylic |
---|---|
Colore | White |
Finitura | Opaco |
Formato | Rotolo |
Materiale | Vinyl |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16110491
|
Brady™
150013 |
3.35 x 2.17 in. |
322.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16130491
|
Brady™
150027 |
4.33 x 2.95 in. |
355.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16150491
|
Brady™
150032 |
6.10 x 4.13 in. |
490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Constructed of indoor-use general purpose vinyl
- Features a specially-formulated topcoat for improved durability and color
- Specially-formulated topcoat enhances colors and label appearance
- Tested to withstand exposure to liquids, alcohol and chemicals, as well as indoor fluorescent and UV lighting
- Topcoat protects print from smudging and harsh conditions
- Inkjet-receptive labels for use with the BradyJet™ J2000 Color Label Printer
Specifica
Acrylic | |
Opaco | |
Vinyl | |
BradyJet™ J2000 Printer | |
−40 to 140°F | |
1.88 in. I.D. |
White | |
Rotolo | |
Pipe and Valve Marking; Safety and Compliance ID; Visual Workplace Labeling; Warehouse Marking; Lockout Tagout Labeling; GHS and Chemical Labels; Arc Flash Labels | |
Rectangle | |
-40°C to +60°C |