Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
79.90€
Specifica
Materiale Vinyl (B-595)
Product Type Vinyl Tape
Da utilizzare con (applicazione) Labeling pipes, walls, equipment, windows
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 13
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11795593
Vedere i documenti
Brady™
142341
Black Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11715603
Vedere i documenti
Brady™
142343
Brown Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11745603
Vedere i documenti
Brady™
142346
Green Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11705603
Vedere i documenti
Brady™
142342
Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11725603
Vedere i documenti
Brady™
142344
Clear Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11735603
Vedere i documenti
Brady™
142345
Gold Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11755603
Vedere i documenti
Brady™
142347
Gray Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11765603
Vedere i documenti
Brady™
142378
Light Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11795603
Vedere i documenti
Brady™
142381
Pink Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11775603
Vedere i documenti
Brady™
142384
Ochre Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11705613
Vedere i documenti
Brady™
142349
Purple Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11725613
Vedere i documenti
Brady™
142387
Sky Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11735613
Vedere i documenti
Brady™
142390
Tan Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifica
Specifica
Vinyl (B-595)
Labeling pipes, walls, equipment, windows
1 Ea.
15.24 m x 2.54 cm (50 ft. x 1 in.)
1in.
15.24 m
Vinyl Tape
BMP™71 Printer
50 ft. x 1 in.
50 ft.
2.54 cm