Learn More
Brady™ ToughStripe™ Polyester Floor Dot
Simply apply these rugged dots once and be done
259.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descrizione ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
Tipo di adesivo Rubber, Permanent
Finitura High Gloss
Materiale Polyester
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11727314
Vedere i documenti
Brady™
104400
Red
259.00€
1 confezione
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11737314
Vedere i documenti
Brady™
104401
Green
259.00€
1 rotolo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11747314
Vedere i documenti
Brady™
104402
Blue
259.00€
1 rotolo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11767314
Vedere i documenti
Brady™
104404
Black
259.00€
1 rotolo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
11757314
Vedere i documenti
Brady™
104403
Yellow
259.00€
1 rotolo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
11777314
Vedere i documenti
Brady™
104405
White
259.00€
1 confezione
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Made of tough, resilient polyester and aggressive adhesive, these dots withstand forklift traffic without tearing or lifting.
Painless Removal
  • Does not chip and flake when being removed - comes off in one piece
  • Clean removal without any unsightly adhesive residue or damage to the floor
High Visibility
  • High-gloss surface shines like new paint
  • Low profile minimizes debris buildup along the edges that occurs with thicker (extruded) floor marks
  • Surface resists marks and smudges and cleans up like new
Specifications
  • Diameter:8.89cm (3.5 in.)
  • Material: ToughStripe Polyester
Specifica
Specifica
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Rubber, Permanent
Polyester
115 Gardner Units
350/Pk.
0°F to 130°F
0.008 in.
3.5 in.
ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more)
High Gloss
Used to mark aisles, passageways, storage locations and point out safety equipment and exits
2 Years
Round
-18°C to +54°C
0.201 mm
8.89 cm