Learn More
Brady™ ToughStripe™ Floor Marking Corner Marks
Durable tape perfect for marking skid and pallet storage areas, as well as other designated areas
31.50€ - 72.30€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Descrizione | ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more) |
Tipo di adesivo | Rubber, Permanent |
Formato | Nastro |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11731206
|
Brady™
104431 |
Green | 5 in. | 2 in. |
31.50€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11721206
|
Brady™
104430 |
Red | 5 in. | 2 in. |
31.50€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11771206
|
Brady™
104435 |
White | 5 in. | 2 in. |
31.50€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11741206
|
Brady™
104432 |
Blue | 5 in. | 2 in. |
31.50€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11751206
|
Brady™
104433 |
Yellow | 5 in. | 2 in. |
31.50€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11761206
|
Brady™
104434 |
Black | 5 in. | 2 in. |
31.50€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11741216
|
Brady™
104442 |
Red | 8 in. | 3 in. |
47.70€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11751216
|
Brady™
104443 |
Green | 8 in. | 3 in. |
47.70€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11761216
|
Brady™
104444 |
Blue | 8 in. | 3 in. |
47.70€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11771216
|
Brady™
104445 |
Yellow | 8 in. | 3 in. |
47.70€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11781216
|
Brady™
104446 |
Black | 8 in. | 3 in. |
47.70€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11791216
|
Brady™
104447 |
White | 8 in. | 3 in. |
47.70€
1 confezione |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11761226
|
Brady™
104454 |
Red | 10 in. | 4 in. |
72.30€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11771226
|
Brady™
104455 |
Green | 10 in. | 4 in. |
72.30€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11791226
|
Brady™
104457 |
Yellow | 10 in. | 4 in. |
72.30€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11781226
|
Brady™
104456 |
Blue | 10 in. | 4 in. |
72.30€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11701236
|
Brady™
104458 |
Black | 10 in. | 4 in. |
72.30€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11711236
|
Brady™
104459 |
White | 10 in. | 4 in. |
72.30€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Durability
- Withstands forklift traffic without tearing or lifting
- Low-profile design minimizes tears and scratches from skids, pallet jacks, etc.
- Made with rugged polyester and aggressive adhesive
- Does not chip and flake when being removed - comes off in one piece
- Clean removal without any unsightly adhesive residue or damage to the floor
- High-gloss surface shines like new paint
- Low profile minimizes debris buildup along the edges that occurs with thicker (extruded) floor marks
- Surface resists marks and smudges and cleans up like new
- Available in a variety of high-impact colors
Specifica
ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Rubber, Permanent | |
Polyester | |
115 Gardner Units | |
L-shaped | |
-18°C to +54°C | |
0.201 mm |
ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more) | |
Nastro | |
For floor corner mark, Used to mark aisles, passageways, storage locations and point out safety equipment and exits | |
20/Pk. | |
0°F to 130°F | |
0.008 in. |