Learn More
Brady™ ToughStripe™ Floor Marking Center Marks
ToughStripe™ Floor Marking Center Marks are extremely durable die-cut floor marking shapes made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
31.50€ - 72.30€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Descrizione | ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more) |
Tipo di adesivo | Rubber, Permanent |
Formato | Nastro |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11701246
|
Brady™
104468 |
Blue | 5 in. | 12.7 cm | 2 in. |
31.50€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11711246
|
Brady™
104469 |
Yellow | 5 in. | 12.7 cm | 2 in. |
31.50€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11721246
|
Brady™
104470 |
Black | 5 in. | 12.7 cm | 2 in. |
31.50€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11781236
|
Brady™
104466 |
Red | 5 in. | 12.7 cm | 2 in. |
31.50€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11791236
|
Brady™
104467 |
Green | 5 in. | 12.7 cm | 2 in. |
31.50€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11751246
|
Brady™
104473 |
Green | 8 in. | 20.32 cm | 3 in. |
47.70€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11741246
|
Brady™
104472 |
Red | 8 in. | 20.32 cm | 3 in. |
47.70€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11731246
|
Brady™
104471 |
White | 5 in. | 12.7 cm | 2 in. |
31.50€
1 confezione |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11771246
|
Brady™
104475 |
Yellow | 8 in. | 20.32 cm | 3 in. |
47.70€
1 confezione |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11791246
|
Brady™
104477 |
White | 8 in. | 20.32 cm | 3 in. |
47.70€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11781246
|
Brady™
104476 |
Black | 8 in. | 20.32 cm | 3 in. |
47.70€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11701256
|
Brady™
104478 |
Red | 10 in. | 25.4 cm | 4 in. |
72.30€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11761246
|
Brady™
104474 |
Blue | 8 in. | 20.32 cm | 3 in. |
47.70€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11711256
|
Brady™
104479 |
Green | 10 in. | 25.4 cm | 4 in. |
72.30€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11721256
|
Brady™
104480 |
Blue | 10 in. | 25.4 cm | 4 in. |
72.30€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11751256
|
Brady™
104483 |
White | 10 in. | 25.4 cm | 4 in. |
72.30€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11731256
|
Brady™
104481 |
Yellow | 10 in. | 25.4 cm | 4 in. |
72.30€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11741256
|
Brady™
104482 |
Black | 10 in. | 25.4 cm | 4 in. |
72.30€
1 confezione |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
- Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
- High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
- Ideal for marking corners of work cells and storage locations
- Can be easily applied by one person working alone
Specifica
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Rubber, Permanent | |
Polyester | |
For floor corner mark, Used to mark aisles, passageways, storage locations and point out safety equipment and exits | |
20/Pk. | |
0°F to 130°F | |
0.008 in. |
ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more) | |
Nastro | |
Non-sterile | |
115 Gardner Units | |
Cross | |
-18°C to +54°C | |
0.201 mm |