Learn More
Brady™ and TLS-PC Link™ Tamper-Evident Labels
and TLS-PC Link™ Labels are made of Tamper-Resistant Vinyl (B-351) that is designed to fracture easily in order to show signs of product tampering and to prevent on-piece label removal.
Marca:  Brady™ 018700
Codice prodotto. 10542402
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High performance white matte vinyl with permanent adhesive is ideal for applications that require resistance to product tampering
  • Use caution when removing from liner as material is fragile
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • Service temperature of -40 to 180° F (-40 to 82° C)
Specifica
Specifica
RoHS, 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC
Acrylic
Opaco
Vinyl
Non-sterile
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
100/Roll
-40°C to +80°C
0.0028 in.
28.57 mm
2 in.
1 in.
Montaggio a superficie
White
Label
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
For rating and serial plates that require high performance and resistance to product tampering
1
Rectangle
63 lb./in.
0.066 mm
1 in. H x 2 in. W
50.8 mm
25.4 mm