Learn More
Brady™ ed etichette per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™ per fiale/provette da 0.5 a 8 ml
Labels for 0.5 to 8mL vials or tubes
Marca:  Brady™ 062260
Codice prodotto. 10445832
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
  • Printable labels allow more information to fit on any size legend
  • Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
  • Special self-laminating or wraparound polyester labels protect print from scratches; extreme temperatures; and chemicals and solvents including xylene, IPA, ethanol, and DMSO
Order Info
Etichette disponibili in altri materiali e formati; contattare il rappresentante del Servizio Clienti per informazioni sugli ordini.
Specifica
Specifica
Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815)
Acrylic, Permanent
Opaco
Polyester
Cryo vial, Laboratory identification
1
Rectangle
-70°C to +120°C
69.85 mm
25.40 mm
12.7 mm
TLS 2200/TLS PC Link Labels
White, Translucent
Label
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
100/Roll
-94 to 212°F
0.048 mm
2.6 in.
1 in.