Learn More
Brady™ ed etichette per uso generico TLS-PC Link™
TLS-PC Link™ General Purpose Labels are ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
36.20€ - 82.40€
Specifica
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
---|---|
Colore | White |
Formato | Label |
Product Type | General Purpose Label |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | TLS 2200™ or TLS-PC Link™ |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Finitura | Altezza (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Finitura | Altezza (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11767365
|
Brady™
018363 |
100/Roll | Gloss | 12 mm | Polyester | N/A | |||
10475252
|
Brady™
018503 |
250/Pk. | Opaco | 38.1 mm | Nylon Cloth | N/A | |||
10600473
|
Brady™
018502 |
500 rullo/i | Opaco | 38.1 mm | Tela di nylon | N/A | |||
12867238
|
Brady™
018422 |
250/Pk. | Opaco | 1.9 cm | Vinyl | N/A | |||
12912384
|
Brady™
062267 |
250/Pk. | Opaco | 2.5 cm | Vinyl | N/A | |||
10314982
|
Brady™
018382 |
500/Pk. | Gloss | 2.5 cm | Polyester | N/A | |||
Descrizione
- Labels for the TLS 2200™ and TLS-PC Link™ thermal transfer Portable Printers
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved, CSA accepted
- Glossy white finish with permanent acrylic (B-423) meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815 and has a service temperature of -94 to 230° F (-70 to 110° C)
- Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use
Specifica
Acrylic, Permanent | |
Label | |
TLS 2200™ or TLS-PC Link™ |
White | |
General Purpose Label |