Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Vinyl Cloth Labels
Repositionable vinyl cloth labels for barcoding and general identification, as well as re-identifying tissue cassettes
215.00€ - 1045.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | UL, RoHS 2002/95/EC |
---|---|
Tipo di adesivo | Repositionable Rubber |
Colore | White |
Finitura | Semi-gloss |
Formato | Label |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15344770
|
Brady™
116413 |
2.54 x 5.08 cm (1 x 2 in.) | BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers | 3000/Pk. |
1045.00€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11562985
|
Brady™
062679 |
2.54 x 1.27 cm (1 x 0.5 in.) | BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers | 10,000/Pk. |
743.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
30041437
|
Brady™
142207 |
0.64 x 1.9 cm (0.25 x 0.75 in.) | BBP11;BBP12;THT 25 mm Core Printers | 3000/Pk. |
427.00€
pezzi 3000 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
30041468
|
Brady™
142208 |
0.477 x 2.54 cm (0.188 x 1 in.) | BBP11;BBP12;THT 25 mm Core Printers | 3000/Pk. |
427.00€
pezzi 3000 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
13069302
|
Brady™
142210 |
0.64 x 1.9 cm (0.25 x 0.75 in.) | BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers | 3000/Pk. |
435.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
30041404
|
Brady™
142209 |
1.9 x 1.9 cm (0.75 x 0.75 in.) | BBP11;BBP12;THT 25 mm Core Printers | 1500/Pk. |
215.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15287206
|
Brady™
142212 |
1.9 x 1.9 cm (0.75 x 0.75 in.) | BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers | 3000/Pk. |
571.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
13079302
|
Brady™
142211 |
0.477 x 2.54 cm (0.188 x 1 in.) | BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers | 3000/Pk. | N/A | ||||
15379360
|
Brady™
116414 |
2.54 x 5.08 cm (1 x 2 in.) | BBP11;BBP12;THT 25 mm Core Printers | 1500/Pk. |
470.00€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Available in multiple sizes
- Semi-gloss finish
Specifica
UL, RoHS 2002/95/EC | |
White | |
Label | |
1 | |
-40 to 175°F | |
55 lb./in. | |
0.185 mm |
Repositionable Rubber | |
Semi-gloss | |
Vinyl Cloth | |
2 Years | |
-40°C to +80°C | |
0.0073 in. |