Learn More
Brady™ Thermal Transfer Conical Vial Labels
Thermal Transfer Conical Vial Labels are made of self-laminating polyester (B-461), a clear film with a matte white printable zone ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
639.00€ - 759.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Descrizione | Thermal Transfer Printable Labels |
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Colore | White, Translucent |
Finitura | Opaco |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Altezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Altezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11831012
|
Brady™
062366 |
3000/Pk. | 1.5 in. | 3.5 in. |
759.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11841012
|
Brady™
062371 |
2000/Pk. | 5.25 in. | 1in. |
639.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Self-laminating polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
Specifica
Autoclavable | |
Acrylic, Permanent | |
Opaco | |
Polyester | |
Thermal Transfer Printer Label | |
BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500 | |
Rectangle | |
-196°C to +110°C | |
0.048 mm |
Thermal Transfer Printable Labels | |
White, Translucent | |
Label | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
-196°C | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in. | |
38.10 mm |