Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-595) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Indoor/Outdoor grade vinyl conforms well to smooth or rough surfaces
56.90€ - 60.30€
Specifica
Materiale | Vinyl (B-595) |
---|---|
Product Type | Label Maker Cartridge |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers |
Quantità | 1 Ea. |
Dimensioni (sistema imperiale) | 25 ft. x 1 in. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15113359
|
Brady™
131604 |
White, Red | N/A | ||||||
15193349
|
Brady™
131582 |
White, Black | N/A | ||||||
15103359
|
Brady™
131583 |
Black, Yellow | N/A | ||||||
15163359
|
Brady™
131596 |
Red, White | N/A | ||||||
15183349
|
Brady™
131593 |
Black, Orange | N/A | ||||||
15133359
|
Brady™
131594 |
White, Blue | N/A | ||||||
15153359
|
Brady™
131598 |
White, Green | N/A | ||||||
15123359
|
Brady™
131606 |
Black, White | N/A | ||||||
Descrizione
- Durable and low-shrink with aggressive adhesive
- Used on surfaces such as pipes, walls, doors, panels, shelving, bins and equipment
- Offers resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
Specifica
Vinyl (B-595) | |
BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers | |
25 ft. x 1 in. | |
25 ft. | |
25.4 mm |
Label Maker Cartridge | |
1 Ea. | |
7.62 m x 25.4 mm | |
1in. | |
7.62 m |