Learn More
Brady™ Cartuccia per etichettatrice: In nylon, rotonda
Cartuccia per etichettatrice: Le etichette avvolgenti rotonde in nylon (B-499) sono altamente flessibili per adattarsi a superfici curve strette come fili e cavi.
Marca:  Brady™ 143343
Codice prodotto. 15699926
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Label Maker Cartridge: Round Nylon Cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifica
Specifica
Red
Tela di nylon
0.5 in.
0.5 in. Dia
Non-sterile
80 lb./in.
-40°C to +90°C
Wiremarking and general labeling applications
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
0.0065 in.
0.95 cm
Permanent
Matte White
-40 to 194°F
UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
1 Roll