Learn More
Brady™ Etichette IDXPERT™ e LABXPERT™ FreezerBondz II: Forma rettangolare con cerchi
Le etichette resistono in ambienti che vanno da LN2 ad autoclave, contribuendo a salvaguardare la ricerca mantenendo la tracciabilità del campione
164.00€ - 167.00€
Specifica
Descrizione | Montaggio a superficie |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrilico permanente, Permanent |
Colore | Nero su bianco, White |
Finitura | Semilucido |
Formato | Etichetta |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Quantità | Altezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Quantità | Altezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10880321
|
Brady™
105951 |
0.37 in. | 300 rullo/i | 0.37 in. | 1in. | N/A | ||||||
11886003
|
Brady™
105950 |
0.44 in. | 300/Pk. | 0.5 pollici | 1in. | N/A | ||||||
12859928
|
Brady™
105952 |
0.37 in. | 300/Pk. | 0.5 in. | 1in. | N/A | ||||||
Descrizione
Labels withstand environments from LN2 to autoclave, helping preserve research while maintaining sample traceability
- In poliestere con adesivo acrilico permanente
- Applicabili alle superfici congelate, inclusi vetro e polipropilene conservati nell'azoto liquido
- Forniscono una finestra di controllo per il livello di liquidi all’interno della fiala
- Resistono all’esposizione agli ambienti comuni di laboratorio, come azoto liquido, congelatori fino a -196°C (-320.8°F), autoclavi e bagni d'acqua fino a 121°C (249.8°F)
- Misure di etichette disponibili per fiale, vetrini, piastre per pozzetti, capillari, piastre di Petri, scatole e applicazioni generali
Order Info
Da utilizzare con stampanti Brady LABXPERT e IDXPERT
Specifica
Montaggio a superficie | |
Nero su bianco, White | |
Etichetta | |
Etichetta | |
1 | |
Rectangle with Rounded Corners | |
0.081 mm | |
25.40 mm |
Acrilico permanente, Permanent | |
Semilucido | |
Poliestere FreezerBondz™ II | |
Stampante LabXpert™ | |
300 rullo/i | |
-196°C to +130 °C | |
1in. |
Titolo del prodotto
Brady™ Etichette IDXPERT™ e LABXPERT™ FreezerBondz II: Forma rettangolare con cerchi