Learn More
Brady™ General and Industrial BBP33 Labels: One per Row
General and Industrial BBP33 Labels: One per Row are available in a variety of material and sizes. Nylon Cloth, polypropylene or Permanent Rubber wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
43.65€ - 195.00€
Specifica
Product Type Industrial Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™33 Printer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Tipo di adesivo Colore Materiale Dimensions (LxW) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di adesivo Colore Materiale Dimensions (LxW) Prezzo Quantità e disponibilità  
13553310
Vedere i documenti
Brady™
142997
Acrylic, Permanent White Nylon Cloth 0.75 x 1.5 in.
195.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15781857
Vedere i documenti
Brady™
143070
Rubber, Permanent White Paper 2 x 3.0 in.
43.65€
pezzi 500
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15853362
Vedere i documenti
Brady™
142891
Acrylic White Polypropylene 1 x 2 in.
86.00€
1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13543320
Vedere i documenti
Brady™
142885
Acrylic, Permanent Clear Polyester 1 x 2 in.
151.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15486594
Vedere i documenti
Brady™
143053
Acrylic White Polypropylene 2 x 3 in.
86.15€
1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • White matte paper label stock (B-424) features permanent rubber adhesive.
  • B-425 thermal transfer printable Polypropylene is ideal for labeling applications requiring excellent solvent resistance and print performance.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Glossy, clear labels are thermal transfer printable and feature a durable permanent acrylic adhesive (B-430)
  • Glossy, light gray finish gives labels a rating and serial plate appearance (B-434)
Specifica
Specifica
Industrial Label
Non-sterile
BBP™33 Printer