Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultra Thin Cryogenic Polyester Labels for B33 Printers
Durable Freezerbondz™ Polyester (B-492) markers are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, straws and slides.
190.00€ - 391.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -320°F to +230°F |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15791857
|
Brady™
143100 |
0.5 in. | 1in. | 1500/Roll |
226.00€
pezzi 1500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15354158
|
Brady™
143063 |
0.5 in. | 1in. | 2500/Roll |
391.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
13593310
|
Brady™
143067 |
1 in. | 1in. | 1900/Roll |
260.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15412615
|
Brady™
134102 |
0.600 in. | 1.62 in. | 1500/Roll |
190.00€
pezzi 1500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Specialized — Aggressive adhesive B-492 FreezerBondz™ labels are ideal for curved, frozen surfaces like vials, centrifuge samples, tubes, and slides.
- Durable — Labels withstand chemicals, abrasions, storage in liquid nitrogen, and a high/low temperature range of -320°F to +212°F (-196°C to +100°C).
- Adhesive — Permanent acrylic adhesive for tight bonding onto smooth, curved surfaces, or wrapping around tubes and vials with a 1/8 in. overlap.
- Certifications — RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Specifica
Not Autoclavable | |
-320°F to +230°F |