Learn More
Brady™ BBP™ Retro Reflective Tape
Highly reflective identification that shines back brightly when struck by light
227.00€ - 509.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Acrylic, Pressure-sensitive |
---|---|
Formato | Nastro |
Materiale | Polyester |
Da utilizzare con (applicazione) | For labeling outdoor utility poles and pedestals, jobsite equipment, roof-top equipment |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11746455
|
Brady™
117997 |
Silver | 4 in. |
509.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11716455
|
Brady™
117994 |
Orange | 4 in. |
509.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11736455
|
Brady™
117996 |
Orange | 1.125 in. |
227.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11726455
|
Brady™
117995 |
Orange | 2.25 in. |
338.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11766455
|
Brady™
117999 |
Silver | 1.125 in. |
227.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11756455
|
Brady™
117998 |
Silver | 2.25 in. |
338.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11776455
|
Brady™
118000 |
Yellow | 4 in. |
509.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11786455
|
Brady™
118001 |
Yellow | 2.25 in. |
338.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11796455
|
Brady™
118002 |
Yellow | 1.12 in. |
227.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Ideal for labeling outdoor utility poles and pedestals, jobsite equipment and roof-top equipment
- Recommended low light or inclement weather conditions
- Available in multiple colors
Specifica
Acrylic, Pressure-sensitive | |
Polyester | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers | |
4 to 6 Years | |
-40 to 158°F | |
0.0055 in. | |
15.24 m |
Nastro | |
For labeling outdoor utility poles and pedestals, jobsite equipment, roof-top equipment | |
100 Gardner Units | |
1 Roll | |
-40°C to +70°C | |
50 ft. |