Learn More
Brady™ BBP™ Repositional Vinyl Film
BBP™ Repositional Vinyl Film (B-581) is a durable, flexible, high gloss material ideal for indoor marking where frequent repositioning is required.
137.00€ - 491.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Acrylic, Repositionable, Pressure-sensitive |
---|---|
Finitura | Gloss |
Formato | Film |
Materiale | Vinyl |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11706465
|
Brady™
118003 |
White | 4 in. |
491.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11716465
|
Brady™
118004 |
White | 2.25 in. |
327.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11736465
|
Brady™
118006 |
White | 0.5 in. |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11756465
|
Brady™
118008 |
Yellow | 2.25 in. |
327.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11726465
|
Brady™
118005 |
White | 1.12 in. |
219.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11766465
|
Brady™
118009 |
Yellow | 1.12 in. |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11746465
|
Brady™
118007 |
Yellow | 4 in. |
491.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11776465
|
Brady™
118010 |
Yellow | 0.5 in. |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Special aggressive adhesive stays in place but removes cleanly without leaving adhesive residue making it ideal for applications like 5S and inventory
- Vinyl film can be thermal transfer printed
- Average outdoor durability is 5 years
- Service temperature of -40°F to 180°F (-40°C to 82°C)
Specifica
Acrylic, Repositionable, Pressure-sensitive | |
Film | |
Non-sterile | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers | |
1 Roll | |
-40°C to +82°C | |
100 ft. |
Gloss | |
Vinyl | |
Ideal for temporary, Removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory label | |
5 Years | |
-40 to 180°F | |
0.005 in. | |
30.48 m |