Learn More
Brady™ Accessories for BMP71 Label Printer
Printer case, Quick charger and Printer battery for use with BMP-71 Label Printer (printer sold separately).
88.25€ - 215.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP71 Label Printer
Sterilità Non-sterile
Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
12880009
Vedere i documenti
Brady™
114882
Soft Case Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11899514
Vedere i documenti
Brady™
114881
Hard Case
215.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 17-07-2025
Aggiungi al carrello
11554094
Vedere i documenti
Brady™
114885
Rechargeable Battery Pack
174.00€
Descrizione
  • BMP™71 Label Printer Accessories from Brady™
  • Printer Case designed to protect your printer against impacts and dust while allowing for easy mobility.
  • Printer Battery offers long battery life - prints up to 3900 1 in. x 2 in. labels per charge, enables cordless printer operation so you can print labels where you need them, when you need them.
  • BMP™71 Quick Charger, charges battery in one hour.
Specifica
Specifica
BMP71 Label Printer
Non-sterile
1 Ea.