Learn More
SGE™ BPX5 Capillary Columns
High-performance ultralow bleed columns
354.00€ - 755.00€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16672612
|
SGE™
054186 |
25 m | -60°C to +320/340°C |
735.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10386762
|
SGE™
054101 |
30 m | -40°C to +360/370°C |
755.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15268653
|
SGE™
054182 |
15 m | -60°C to +320/340°C |
354.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
High-performance ultralow bleed columns
- Nonpolar; extended temperature range
- Composed of (5%)-phenyl (equiv.) polysilphenylene-siloxane
- Columns with an inner diameter of 0.25mm are suitable for U.S. EPA Methods 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250, and 8270B
Specifica
SGE™ BPX5 | |
Non polar |