Learn More
Trajan™ BPX Volatiles Column
SGE BPX Volatiles Column is a polar phase designed for EPA volatile organics analysis
Marca:  Trajan™ 054984
Codice prodotto. 12706567
  • 877.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polar phase
  • EPA organics analysis (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal for environmental analyses, volatile organics, alcohol analysis
Specifica
Specifica
300°C
Cyanopropylphenyl Polysiloxane
Environmental Analysis, Volatile Organic Compounds Analysis, Alcohol Analysis
3 μm
BPX-Volatiles
Fused Silica
0.53 mm
G43
0°C to 290/300°C
30 m
Polar