Specifica
Product Type | Bottletop Dispenser |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Certificazione/Conformità | EN ISO 8655 |
Modello | 530 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
13598290
|
Socorex™
530.100 |
10 to 100 mL |
723.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
13578290
|
Socorex™
530.050 |
5 to 50 mL |
631.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Specifica
Bottletop Dispenser | |
Autoclavable | |
EN ISO 8655 | |
530 |
Titolo del prodotto
Socorex™ Bottle Top Dispenser 530 Model