Learn More
Socorex™ Bottle Top Dispenser 520 Model
Marca: Socorex™ 525.025
413.32 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Bottletop Dispenser | |
EN ISO 8655 | |
Ground Glass plunger |
Autoclavable | |
2.5 to 25 mL | |
525 |