Learn More
Sampling Systems™ Bottle Holder
Securely holds bottles up to 88 mm in diameter on the TeleScoop. The angle can be set prior to taking the liquid samples.
55.10€ - 58.90€
Specifica
Product Type | Dipper |
---|---|
Materiale | HDPE |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Reusable |
Graduato | No |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17992042
|
Sampling Systems™
5065D-502 |
500 mL |
55.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17962042
|
Sampling Systems™
5065D-1002 |
1 L |
58.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
- A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
- Attachments are interchangeable and simply click into position
Spécification
Dipper | |
Not Autoclavable | |
No |
HDPE | |
Reusable | |
Non-sterile |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.