Learn More
Saint-Gobain Chemware™ PFA, Carboy
Closure Material: PTFE
Marca:  Saint-Gobain D1069731
Codice prodotto. 12388238
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Chemically inert and ultra-pure; meets USP Class VI criteria
  • Lowest metal ion content of all fluoropolymers
  • Ideal for storage during intermediate phases of pharmaceutical and semiconductor processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5.3 gal.
PTFE
Closure
Carboy
20 L
40.5 mm
PFA