Learn More
Hirschmann™ Bottle Stand
Bottle stand made of silicone for safe standing of laboratory bottles with bottle top dispensers.
Marca: Hirschmann™ 9396001
127.82 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made from highly pure silicone
- Safely hold bottles with diameter between 75-120mm
Specifica
Bottle Cage | |
750 mm |