Learn More
Bochem™ Bosshead
Bochem™ Bosshead is constructed of Laboral and features a 90° angle.
Marca:  Bochem™ B08295273
Codice prodotto. 11845201
  • 121.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Laboral
  • 90° angle
Specifica
Specifica
Laboral
90° Angle
8 to 27 mm