Learn More
Cytiva Borosilicate Glass XK Chromatography Tubes
Can be used in aqueous solutions and nearly all organic solvents commonly used in liquid chromatography of macromolecules.
138.00€ - 496.00€
Specifica
Tipo | XK Column Tubes |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Min. Operating Temperature (Metric) | 4°C |
Temperatura operativa max (sistema metrico) | 60°C |
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10069619
|
Cytiva
19-0115-01 |
100 cm | 16/100 Columns |
382.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10281850
|
Cytiva
19-0315-01 |
20 cm | 16/20 Columns |
138.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10567660
|
Cytiva
19-0113-01 |
40 cm | 16/40 Columns |
172.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10378659
|
Cytiva
19-0114-01 |
70 cm | 16/70 Columns |
260.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10723062
|
Cytiva
19-0147-01 |
100 cm | 26/100 Columns |
496.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10860911
|
Cytiva
19-0145-01 |
40 cm | 26/40 Columns |
264.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10079619
|
Cytiva
19-0146-01 |
70 cm | 26/70 Columns |
388.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10753442
|
Cytiva
19-0509-01 |
400 cm | 50/100 Columns |
469.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10763442
|
Cytiva
19-0525-01 |
60 cm | 50/60 Columns |
299.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10545010
|
Cytiva
19-1326-01 |
30 cm | 50/30 Columns |
265.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10536730
|
Cytiva
18-1000-84 |
20 cm | 26/20 Columns |
166.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10516740
|
Cytiva
18-1000-85 |
20 cm | 50/20 Columns |
183.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- For use with many organic solvents except chlorinated hydrocarbons, acetone and other ketones, aliphatic esters and phenol
- Solutions containing more than 10% NaOH, 10% HCl, other strong mineral acids or 5% acetic acid should not be used
Specifica
XK Column Tubes | |
Borosilicate Glass | |
4°C | |
60°C |