Learn More
Cole-Parmer™ Borosilicate Glass Tempering Beaker
Codice prodotto. 15315841 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 mL
Maintain constant sample temperatures with this glass beaker
  • Glass tempering beaker
  • Liquid-jacketed borosilicate glass vessels have double-walled casing for circulating cold or warm tempering fluid
  • Tubing connectors measure 1.5 x 0.5 in. (L x O.D.)
  • Connect a constant temperature circulator to maintain sample temperatures
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 64 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) esterno 5.1 in.
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 4.25 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 13 cm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 112 mm
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) 12.7 ID. Tubing
Intervallo di graduazione 100 mL Intervals
Altezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Altezza (sistema metrico) 21.6 cm
Tipo di etichetta White Write-On
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 572°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 300°C
Tipo Glass Tempering Beaker
Larghezza (sistema imperiale) 7.91 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.1 cm
Graduated