Learn More
Hamilton™ Thermo Finnigan™ Cemented Needle Syringes
Enables the automatic introduction of samples into the injector of the gas chromatograph.
80.35€ - 250.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) |
Descrizione | Gas sterilizable |
Calibro dell'ago | 26s G |
Diametro (sistema metrico) interno ago | 0.13 mm |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10116167
|
Hamilton™
204052 |
10 μL |
80.35€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10705693
|
Hamilton™
204051 |
5 μL |
250.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Manufactured from SST and borosilicate glass
- Microliter syringes
- 26s gauge
Specifica
Not Autoclavable | |
Gas sterilizable | |
0.13 mm | |
Liquid sampling | |
2000 psig (137.9 bar) | |
20°C | |
AS |
Borosilicate Glass (Barrel), Stainless Steel (Plunger) | |
26s G | |
0.483 mm | |
Microliter Syringe | |
50°C | |
1/Pk. | |
Cemented |