Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Plain Chromatography Column
294.00€ - 795.00€
Specifica
Tipo | Plain Chromatography Column |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Ion exchange chromatography |
Quantità | 1 Each |
Tipo USP | Type I |
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Capacità della colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità della colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11867453
|
Kimble Chase™
420530-0212 |
15 mL |
330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11877483
|
Kimble Chase™
420530-0650 |
1608 mL | N/A | ||||||
11887483
|
Kimble Chase™
420530-0660 |
1929 mL |
769.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11837493
|
Kimble Chase™
420530-0750 |
2149 mL |
795.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11877453
|
Kimble Chase™
420530-0214 |
25 mL |
294.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11827483
|
Kimble Chase™
420530-0430 |
340 mL |
397.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11857473
|
Kimble Chase™
420530-0255 |
440 mL |
539.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11837483
|
Kimble Chase™
420530-0450 |
567 mL |
468.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13446349
|
Kimble Chase™
420530-0275 |
900 mL | N/A | ||||||
11857483
|
Kimble Chase™
420530-0550 |
981 mL |
539.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11867483
|
Kimble Chase™
420530-0630 |
965 mL |
774.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11847483
|
Kimble Chase™
420530-0530 |
589 mL |
441.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Specifica
Plain Chromatography Column | |
1 Each | |
Borosilicate Glass |
Ion exchange chromatography | |
Type I | |
With PTFE stopcock plug |