Learn More
DWK Life Sciences Becher basso in vetro borosilicato con beccuccio per applicazioni gravose
Codice prodotto. 11790694
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 ml
Specifica
Accuracy ±5%
Capacità (sistema imperiale) 20.28 oz.
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.42 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 8.7 cm
Capacità (sistema metrico) 600 ml
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Per la misura e la miscelazione di liquidi
Intervallo di graduazione Da 50 a 500 ml
Altezza (sistema imperiale) 4.8 in.
Altezza (sistema metrico) 12.2 cm
Include Beccuccio
Incrementi 50 ml
Tipo di etichetta Marcatura in finitura opaca
Quantità Confezioni singole
Tipo Becher
Graduated
Certificazione/Conformità ASTM E960
Scale Doppia graduazione bianca
Stile Griffin